Få mere at vide
Benz[a]anthracen, TRC
Artikelnummer. 30342404
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
30342404 1 g
1 options
Product Code. 30342404 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB1835601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Benz[a]anthracene
CAS 56-55-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 H12
Mængde 1 g
Synonym 1,2-Benz[a]anthracene, 1,2-Benzanthracene, 1,2-Benzanthrene, 1,2-Benzoanthracene, 2,3-Benzophenanthrene, Anthracenes, benz(a)anthracenes, Benz(a)anthracenes, Benzanthracene, Benzanthrene, Benzo[a]anthracene, Benzo[b]phenanthrene, Benzoanthracene, NSC 30970, Tetraphene, Benzo(a)anthracene
InChI formel InChI=1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
SMIL c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
IUPAC navn benzo[a]anthracen
Molekylvægt (g/mol) 228.29
Formel vægt 228.0939
Procent renhed >95