Få mere at vide
Benz[a]anthracen, TRC
Artikelnummer. 30331611
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30331611 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30331611 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB183560500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benz[a]anthracene
CAS 56-55-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 H12
Mængde 500 mg
Synonym 1,2-Benz[a]anthracene, 1,2-Benzanthracene, 1,2-Benzanthrene, 1,2-Benzoanthracene, 2,3-Benzophenanthrene, Anthracenes, benz(a)anthracenes, Benz(a)anthracenes, Benzanthracene, Benzanthrene, Benzo[a]anthracene, Benzo[b]phenanthrene, Benzoanthracene, NSC 30970, Tetraphene, Benzo(a)anthracene
InChI formel InChI=1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
SMIL c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
IUPAC navn benzo[a]anthracen
Molekylvægt (g/mol) 228.29
Formel vægt 228.0939
Procent renhed >95