Få mere at vide
Benz[a]anthracene-7-methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benz[a]anthracene-7-methanol |
| CAS | 16110-13-7 |
| Molekylær formel | C19H14O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 7-(Hydroxymethyl)benz[a]anthracene |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O/c20-12-19-16-8-4-2-6-14(16)11-18-15-7-3-1-5-13(15)9-10-17(18)19/h1-11,20H,12H2 |
| SMIL | OCc1c2ccccc2cc3c1ccc4ccccc34 |
| IUPAC navn | benzo[a]anthracen-7-ylmethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.31 |
| Formel vægt | 258.1045 |