Få mere at vide
Benz[a]anthracene-7-methanol-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benz[a]anthracene-7-methanol-13C |
| CAS | 1391054-65-1 |
| Molekylær formel | C1813CH14O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 7-(Hydroxymethyl)benz[a]anthracene-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O/c20-12-19-16-8-4-2-6-14(16)11-18-15-7-3-1-5-13(15)9-10-17(18)19/h1-11,20H,12H2/i12+1 |
| SMIL | O[13CH2]c1c2ccccc2cc3c1ccc4ccccc34 |
| IUPAC navn | benzo[a]anthracen-7-yl(1^{13}C)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.31 |
| Formel vægt | 259.1078 |