Få mere at vide
Benz[a]anthracene-7-chloromethane-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benz[a]anthracene-7-chloromethane-13C |
| CAS | 1391054-60-6 |
| Molekylær formel | C1813CH13Cl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 7-Chloromethylbenz[a]anthracene-13C1, NSC 30973-13C1 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H13Cl/c20-12-19-16-8-4-2-6-14(16)11-18-15-7-3-1-5-13(15)9-10-17(18)19/h1-11H,12H2/i12+1 |
| SMIL | Cl[13CH2]c1c2ccccc2cc3c1ccc4ccccc34 |
| IUPAC navn | 7-(chloro(1^{13}C)methyl)benzo[a]anthracene |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.75 |
| Formel vægt | 277.0739 |