missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benz[a]anthracene-7-acetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benz[a]anthracene-7-acetonitrile |
| CAS | 63018-69-9 |
| Molekylær formel | C20H13N |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13N/c21-12-11-19-17-8-4-2-6-15(17)13-20-16-7-3-1-5-14(16)9-10-18(19)20/h1-10,13H,11H2 |
| SMIL | N#CCc1c2ccccc2cc3c1ccc4ccccc34 |
| IUPAC navn | 2-benzo[a]anthracen-7-ylacetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.32 |
| Formel vægt | 267.1048 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?