Få mere at vide
Benz[a]anthracene-7-acetonitrile-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benz[a]anthracene-7-acetonitrile-13C2 |
| CAS | 1794751-97-5 |
| Molekylær formel | C1813C2H13N |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13N/c21-12-11-19-17-8-4-2-6-15(17)13-20-16-7-3-1-5-14(16)9-10-18(19)20/h1-10,13H,11H2/i11+1,12+1 |
| SMIL | N#[13C][13CH2]c1c2ccccc2cc3c1ccc4ccccc34 |
| IUPAC navn | 2-benzo[a]anthracen-7-ylacetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.31 |
| Formel vægt | 269.1115 |