missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benz[a]anthracene-7-acetonitrile-13C2, TRC

Artikelnummer. 30338721
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338721 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338721 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1835825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benz[a]anthracene-7-acetonitrile-13C2
CAS 1794751-97-5
Molekylær formel C1813C2H13N
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H13N/c21-12-11-19-17-8-4-2-6-15(17)13-20-16-7-3-1-5-14(16)9-10-18(19)20/h1-10,13H,11H2/i11+1,12+1
SMIL N#[13C][13CH2]c1c2ccccc2cc3c1ccc4ccccc34
IUPAC navn 2-benzo[a]anthracen-7-ylacetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 269.31
Formel vægt 269.1115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.