missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benz[a]anthracen-3-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benz[a]anthracen-3-ol |
| CAS | 4834-35-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18H12O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Hydroxybenz[a]anthracene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12O/c19-16-7-8-17-15(10-16)6-5-14-9-12-3-1-2-4-13(12)11-18(14)17/h1-11,19H |
| SMIL | OC1=CC2=CC=C3C=C4C=CC=CC4=CC3=C2C=C1 |
| IUPAC navn | benzo[a]anthracen-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.29 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?