Få mere at vide
Bentonit, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tørremiddel, Lewis syre
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Bentonite |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 2.5 kg |
| Merck Index | 15,1057 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in acids and common organic solvents |