Få mere at vide
Bentonite, sodium form
Artikelnummer. 11462458
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462458 2500 g -
11452458 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15795.0E
Request Bulk or Custom Format
Danner en kolloid suspension i vand
Bentonit, natriumform, bruges som et suspenderingsmiddel, et gelbindemiddel, et fyldstof i keramik og en katalysatorstøtte. Natriumbentonit bruges i vid udstrækning som en naturlig tætningsmasse i rekreative damme, mejeri- og spildevandslaguner og bydepoter. På grund af dets kolloide egenskaber anvendes det i boremudder til olie- og gasbrønde. På grund af sin kvældeegenskab giver den en selvtætnende barriere med lav permeabilitet. Det kombineres med polymerer og forbedrer overflademodifikationerne, som bruges til rheologisk eller tætningsevne i geo-miljømæssige applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bentonit, natriumform bruges som et suspenderingsmiddel, et gelbindemiddel, et fyldstof i keramik og en katalysatorstøtte. Natriumbentonit bruges i vid udstrækning som en naturlig tætningsmasse i rekreative damme, mejeri- og spildevandslaguner og bydepoter. På grund af dets kolloide egenskaber anvendes det i boremudder til olie- og gasbrønde. På grund af sin kvældeegenskab giver den en selvtætnende barriere med lav permeabilitet. Det kombineres med polymerer og forbedrer overflademodifikationerne, som bruges til rheologisk eller tætningsevne i geo-miljømæssige applikationer.
Opløselighed Uopløseligt i vand og danner en kolloid
opløsning.
Bemærkninger
Danner en kolloid suspension i vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1302-78-9
MDL nummer MFCD00130611
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bentonite
Mængde 2500 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water and forms a colloidal solution.