Beskrivelse
Emulsifier, Adsorbent
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bentonite |
| CAS | 1302-78-9 |
| Farve | Grå |
| Tæthed | 2 to 3g/cm3 |
| Molekylær formel | Al2O3.4SiO2.2H2O |
| Mængde | 10 kg |
| Synonym | Montmorillonite |
| Fysisk form | Fast stof |