Få mere at vide
Bentonite, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11374099 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 kg
Artikelnummer. Mængde
11374099 10 kg
1 options
Artikelnummer. 11374099 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210089410
Emulsifier, Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bentonite
CAS 1302-78-9
Farve Grå
Tæthed 2 to 3g/cm3
Molekylær formel Al2O3.4SiO2.2H2O
Mængde 10 kg
Synonym Montmorillonite
Fysisk form Fast stof