Få mere at vide
Bentonite, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11364099 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11364099 500 g
1 options
Artikelnummer. 11364099 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02100894.5
  • Bentonit is used as Aluminum Silicate (clay), Emulsifier and adsorbent for proteins and virus particles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BENTONITE
CAS 1302-78-9
Farve Grå
Molekylær formel Principally montmorillonite - Al2O3 . 4SiO2 . 2H2O
Lineær formel Principally montmorillonite - Al2O3 . 4SiO2 . 2H2O
MDL nummer MFCD00130611
Mængde 500 g
Synonym Montmorillonite
Fysisk form Pulver