Få mere at vide
Bentonit, syreudvasket, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17322511 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17322511 100 g
17302511 1 kg
17312511 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17322511 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 471231000
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 70131-50-9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bentonite
Surhed 0,03 mg/KOH/g (fri syre)
Infrarødt spektrum Følger strukturen
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Titrerbar syre ≤ 0,1 mg/KOH/g (fri syre)
Fysisk form Granulat