Få mere at vide
MedChemExpress Bentiromide
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.69% |
| CAS | 37106-97-1 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.42 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 250 mg/mL (618.17 mM) |