Få mere at vide
Bentiromide Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bentiromide Sodium Salt |
| CAS | 41748-47-4 |
| Molekylær formel | C23H19N2NaO5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 4-[[2-(benzoylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropyl]amino]-, monosodium salt, (S)- (9CI), N-Benzoyl-L-tyrosyl-p-aminobenzoic acid sodium salt, Sodium N-benzoyl-L-tyrosyl-p-aminobenzoate, Bentiromide sodium, Bentiromide sodium salt, 4-[[(2S)-2-(Benzoylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropyl]amino]benzoic acid monosodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20N2O5.Na/c26-19-12-6-15(7-13-19)14-20(25-21(27)16-4-2-1-3-5-16)22(28)24-18-10-8-17(9-11-18)23(29)30;/h1-13,20,26H,14H2,(H,24,28)(H,25,27)(H,29,30);/q;+1/p-1/t20-;/m0./s1 |
| SMIL | O=C(N[C@H](C(NC1=CC=C(C(O[Na])=O)C=C1)=O)CC2=CC=C(O)C=C2)C3=CC=CC=C3 |
| IUPAC navn | sodium;4-[[(2S)-2-benzamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.4 |
| Formel vægt | 426.1192 |