Få mere at vide
Benthiavalicarb Isopropyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benthiavalicarb-isopropyl |
| Analyt- eller komponentnavne | Benthiavalicarb-isopropyl |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24FN3O3S/c1-9(2)15(22-18(24)25-10(3)4)16(23)20-11(5)17-21-13-7-6-12(19)8-14(13)26-17/h6-11,15H,1-5H3,(H,20,23)(H,22,24)/t11-,15+/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 381.1522 |
| Procent renhed | >95% |