Få mere at vide
Bentazone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319615
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30319615 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30319615 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10510000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bentazone
CAS 25057-89-0
Analyt- eller komponentnavne Bentazone
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C10 H12 N2 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O3S/c1-7(2)12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-16(12,14)15/h3-7,11H,1-2H3
SMIL CC(C)N1C(=O)c2ccccc2NS1(=O)=O
IUPAC navn 2,2-dioxo-3-propan-2-yl-1H-2λ^{6},1,3-benzothiadiazin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 240.28
Mængde 100 mg
Formel vægt 240.0569 g/mol