Få mere at vide
Bentazon, TRC
Artikelnummer. 17911775
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17911775 1 g
17923655 5 g
17930715 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17911775 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1205801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25057-89-0
Molekylær formel C10 H12 N2 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 240.28
Synonym 1H-2,1,3-Benzothiadiazin-4(3H)-one, 3-isopropyl-, 2,2-dioxide (8CI), 3,4-Dihydro-3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4-one 2,2-dioxide, 3,4-Dihydro-3-isopropyl-4-oxo-1H-2,1,3-benzothiadiazine 2,2-dioxide, 3-Isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide, 3-Isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one S,S-dioxide, 3-Isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazine-4(3H)-one 2,2-dioxide, 3-Isopropyl-2,1,3-benzothiadiazin-4-one 2,2-dioxide, 3-Isopropyl-2,1,3-benzothiadiazine-4-one 2,2-dioxide, 3-Isopropyl-2,1,3-benzothiadiazinon-(4)-2,2-dioxide, 3-Isopropyl-2,1,3-benzothiodiazin-4-one 2,2-dioxide, 3-Isopropyl-4-oxo-2,1,3-benzothiadiazine 2,2-dioxide, BAS 351-07H, BAS 3510, BAS 3510H, BAS 3512H, BAS 3517H, BAS 351H, Basagran, Basagran 480, Basagran 480SL, Basamais, Bazargan, Bendioxide, Bentazon, Bentazone, Corsar, Leader
IUPAC navn 2,2-dioxo-3-propan-2-yl-1H-2λ^{6},1,3-benzothiadiazin-4-one
SMIL CC(C)N1C(=O)c2ccccc2NS1(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bentazone
Analyt- eller komponentnavne Bentazone
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O3S/c1-7(2)12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-16(12,14)15/h3-7,11H,1-2H3
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 1 g
Formel vægt 240.0569