missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bentamapimod, MedChemExpress
Beskrivelse
Bentamapimod (AS 602801) is an ATP-competitive JNK inhibitor with IC50 of 80 nM, 90 nM, and 230 nM for JNK1, JNK2, and JNK3, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bentamapimod |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 848344-36-5 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 500 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H23N5O2S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | AS 602801 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (31.23 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?