Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Bøjede sprøjtehoveder
Standard konusled:
NS 29/32 Lodret, NS 29/32 Bøjet kegle
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til adskillelse af dråber (direkte placering på destillationskolber) |
| Type | Bøjede sprøjtehoveder |
| Materiale | Duran Glas |
| Standard konusled | NS 29/32 Lodret, NS 29/32 Bøjet kegle |