Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Bøjet modtageradapter med glasoliven
Artikelnummer. 11876194
Skift visning
Standard konusled:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled Pakningsstørrelse
11876194 NS 29/32 Hver
11886154 NS 19/26 -
11806134 NS 14/23 Hver
11866204 NS 24/29 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11876194 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05275004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00 DKK
    180.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 145.65 DKK
    44% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Giver mulighed for tilslutning af en kondensator til en modtagekolbe. Lenz Laborglasinstrumente™ Bøjede modtageradaptere med glasoliven kan opvarmes direkte og modstå typiske laboratorietermiske variationer.
  • NS fatning og NS kegle
  • 105° vinkel
  • Vakuum tilslutning
  • Olivenglas med afløbsspids
  • Opfylder DIN 12594 standarder
Specifications
Type Bøjet modtageradapter med glasoliven
Materiale Duran Glas
Certificeringer/compliance DIN 12594
Standard konusled NS 29/32