Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Bøjet modtageradapter med glasoliven
Standard konusled:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- NS fatning og NS kegle
- 105° vinkel
- Vakuum tilslutning
- Olivenglas med afløbsspids
- Opfylder DIN 12594 standarder
Specifications
Specifications
| Type | Bøjet modtageradapter med glasoliven |
| Materiale | Duran Glas |
| Certificeringer/compliance | DIN 12594 |
| Standard konusled | NS 24/29 |