Få mere at vide
Bohlender™ Bøjede polypropylenslangeforbindelser med tætningslæbe, FPM o-ring og PBTP-møtrik
Diameter (metrisk) Indvendig:
7 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA i overensstemmelse |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7 mm |
| Materiale | Elastik |
| Samlet længde (metrisk) | 66 mm |
| Til brug med (applikation) | Til tilslutning af elastiske slanger til udstyr med GL-gevind |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Trådstørrelse | GL 18 |
| Form | Bent |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 110 °C |
| Vis mere |