Få mere at vide
Corning™ Bøjede udledningsrør
Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
2,5 til 10 ml
25 til 100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bent
- Inkluderer beskyttelseshylster
Tekniske data
Tekniske data
| Vinkel | Bent |
| Produkttype | Udledningsrør |
| Materiale | FEP, Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 2,5 til 10 ml |
| Til brug med (applikation) | Hurtig og præcis dispensering af syrer, baser og opløsningsmidler |
| Til brug med (udstyr) | 2,5 til 10 ml flasketopdispenser |
| Inkluderer | Beskyttende ærme |
| Længde (metrisk) | 80 mm |