Få mere at vide
Corning™ Bøjede udledningsrør
Artikelnummer. 16882120 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
2,5 til 10 ml
25 til 100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16882120
Brand: Corning™ 6879
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Corning™ Bøjede udløbsrør til hurtig og præcis dispensering af syrer, baser og opløsningsmidler
  • Bent
  • Inkluderer beskyttelseshylster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vinkel Bent
Produkttype Udledningsrør
Materiale FEP, Polypropylen
Volumen (metrisk) 2,5 til 10 ml
Til brug med (applikation) Hurtig og præcis dispensering af syrer, baser og opløsningsmidler
Til brug med (udstyr) 2,5 til 10 ml flasketopdispenser
Inkluderer Beskyttende ærme
Længde (metrisk) 80 mm