Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Bøjet stik
Standard konusled nr.:
NS 29/32
Beskrivelse
- Med kegle og sidefatning NS 29/32
- Med fatning NS 14/23 (til termometer eller luftlækagerør)
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Duran Slange |
| Mængde | 1 |
| Standard konusled nr. | NS 29/32 |