Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Adapter med NS Stophane, bøjet
Standard konusled:
NS 19/26
NS 24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bøjet glasoliven ved 90° vinkel
- Boring: 2,5 mm
- Stophane med massiv glasprop
- Temperatur- og kemikalieresistens
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Bøjet adapter med NS stophane |
| Materiale | Duran Glas |
| Standard konusled | NS 19/26 |