Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Adapter med NS Stophane, bøjet
Artikelnummer. 10460513
Standard konusled:
NS 19/26
NS 24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10460513
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05098002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til destillationsrørforbindelser. Lenz Laborglasinstrumente™ Adapter med NS Stophane, Bent er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Bøjet glasoliven ved 90° vinkel
  • Boring: 2,5 mm
  • Stophane med massiv glasprop
  • Temperatur- og kemikalieresistens
Tekniske data
Type Bøjet adapter med NS stophane
Materiale Duran Glas
Standard konusled NS 19/26