Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Bøjet adapter
Artikelnummer. p-8005955
Standard konusled:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32 Øvre Sokkel, 29/32 NS Nedre Sokkel
Type:
Bukket fatningsadapter
Bukket kegleadapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11816084
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05095001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver mulighed for rørforbindelser. Lenz Laborglasinstrumente™ Bøjede adaptere har en bøjet glasoliven på 90° .
  • Konstrueret af DURAN™ rør
  • Med NS fatning
  • Boring: 2,5 mm
Tekniske data
Type Bukket kegleadapter
Materiale Duran Glas
Standard konusled NS 14/23