Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Bøjet adapter
Artikelnummer. 11816084
Skift visning
Standard konusled:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32 Øvre Sokkel, 29/32 NS Nedre Sokkel
Type:
Bukket fatningsadapter
Bukket kegleadapter
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled Type Pakningsstørrelse
11816084 NS 14/23 Bukket kegleadapter Hver
11896154 NS 24/29 Bukket kegleadapter Hver
11856174 NS 29/32 Bukket fatningsadapter Hver
11876144 NS 14/23 Bukket fatningsadapter Hver
11856194 NS 19/26 Bukket kegleadapter Hver
10740232 NS 29/32 Øvre Sokkel, 29/32 NS Nedre Sokkel Bukket fatningsadapter -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11816084 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05095001
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Giver mulighed for rørforbindelser. Lenz Laborglasinstrumente™ Bøjede adaptere har en bøjet glasoliven på 90° .
  • Konstrueret af DURAN™ rør
  • Med NS fatning
  • Boring: 2,5 mm
Tekniske data
Type Bukket kegleadapter
Materiale Duran Glas
Standard konusled NS 14/23