Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Bøjet adapter
Giver mulighed for rørforbindelser. Lenz Laborglasinstrumente™ Bøjede adaptere har en bøjet glasoliven på 90° .
Brand:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05285104
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10740232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    531.00 DKK
    525.23 DKK / Hver
    Spare 5.77 DKK
    1% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Konstrueret af DURAN™ rør
  • Med NS fatning
  • Boring: 2,5 mm
Tekniske data
Tekniske data
Bukket fatningsadapter
Duran Glas
NS 29/32 Øvre Sokkel, 29/32 NS Nedre Sokkel
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lenz Laborglasinstrumente™ Bøjet adapter > Fatningsled: NS 29/32 Øvre Fatning, 29/32 NS Nedre Fatning