Få mere at vide
Scharlab BENSYLALKOHOL PA 1L
Brand:  Scharlab AL01611000
BENSYLALKOHOL PA 1L
Produktkode 11309873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1407.00 DKK
    1034.79 DKK / 1 L
    Save 372.21 DKK
    26% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol, AR
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302 + H332-Farlig ved indtagelse eller indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i