Få mere at vide
Bensultap 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309309
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309309 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309309 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10503000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bensultap
CAS 17606-31-4
Analyt- eller komponentnavne Bensultap
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H21 N O4 S4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C17H21NO4S4/c1-18(2)15(13-23-25(19,20)16-9-5-3-6-10-16)14-24-26(21,22)17-11-7-4-8-12-17/h3-12,15H,13-14H2,1-2H3
SMIL CN(C)C(CSS(=O)(=O)c1ccccc1)CSS(=O)(=O)c2ccccc2
IUPAC navn 1,3-bis(benzenesulfonylsulfanyl)-N,N-dimethylpropan-2-amine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 431.61
Mængde 1 ml
Formel vægt 431.0353 g/mol