missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bensulfuron, TRC

Artikelnummer. 30334643
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334643 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334643 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB29006050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bensulfuron (Free Acid)
CAS 99283-01-9
Molekylær formel C15 H16 N4 O7 S
Mængde 50 mg
Synonym 2-[[[[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]methyl]benzoic acid, Bensulfuron, Bensulfuron (Free Acid)
InChI formel InChI=1S/C15H16N4O7S/c1-25-11-7-12(26-2)17-14(16-11)18-15(22)19-27(23,24)8-9-5-3-4-6-10(9)13(20)21/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,20,21)(H2,16,17,18,19,22)
SMIL COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)Cc2ccccc2C(=O)O)n1
IUPAC navn 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoylmethyl]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 396.38
Formel vægt 396.074
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.