Få mere at vide
Bensulfuron-methyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327284
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327284 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327284 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10498000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bensulfuron-methyl
CAS 83055-99-6
Analyt- eller komponentnavne Bensulfuron-methyl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H18 N4 O7 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C16H18N4O7S/c1-25-12-8-13(26-2)18-15(17-12)19-16(22)20-28(23,24)9-10-6-4-5-7-11(10)14(21)27-3/h4-8H,9H2,1-3H3,(H2,17,18,19,20,22)
SMIL COC(=O)c1ccccc1CS(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
IUPAC navn methyl 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoylmethyl]benzoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 410.4
Mængde 1 ml
Formel vægt 410.0896 g/mol