Få mere at vide
Bensulfuron-methyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bensulfuron-methyl |
| CAS | 83055-99-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bensulfuron-methyl |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H18 N4 O7 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N4O7S/c1-25-12-8-13(26-2)18-15(17-12)19-16(22)20-28(23,24)9-10-6-4-5-7-11(10)14(21)27-3/h4-8H,9H2,1-3H3,(H2,17,18,19,20,22) |
| SMIL | COC(=O)c1ccccc1CS(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2 |
| IUPAC navn | methyl 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoylmethyl]benzoate |
| Vis mere |