Få mere at vide
Benserazidhydrochlorid
Beskrivelse
Hæmmer af L-aromatisk aminosyre decarboxylaseBenserazidhydrochlorid bruges som antiparkinsonian. Det er en perifer decarboxylasehæmmer. Den bruges som hæmmer for aromatisk L-aminosyre decarboxylase. Derudover fungerer den som hæmmer af tyrosinhydroxylase (TH) og tryptofanhydroxylase (TPH) hæmmer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylaseBenserazide hydrochloride is used as an antiparkinsonian. It is a peripheral decarboxylase inhibitor. It is used as an inhibitor for aromatic L-aminoacid decarboxylase. Further, it serves as an inhibitor of tyrosine hydroxylase (TH) and Tryptophan hydroxylase (TPH) inhibitor.
Solubility
Soluble in water, dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in ethanol and acetone.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benserazide hydrochloride |
| Smeltepunkt | 146°C to 148°C |
| Farve | White |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Merck Index | 14,1050 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in ethanol and acetone. |
| Formel vægt | 293.7 |
| Fysisk form | Powder |