Få mere at vide
Benserazid hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17962346
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17962346 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17962346 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1282.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Benserazid hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benserazide Hydrochloride
CAS 14919-77-8
Analyt- eller komponentnavne Benserazide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H15 N3 O5 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benserazide hydrochloride, (2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2'-(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanohydrazide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
SMIL Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxy-N'-[(2,3,4-trihydroxyphenyl)methyl]propanhydrazid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 293.7
Mængde 250 mg
Formel vægt 293,0778 g/mol