Få mere at vide
Benserazid Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30460959
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460959 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460959 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1282.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benserazide Hydrochloride
CAS 14919-77-8
Analyt- eller komponentnavne Benserazide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H15 N3 O5 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benserazide hydrochloride, (2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2'-(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanohydrazide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxy-N'-[(2,3,4-trihydroxyphenyl)methyl]propanhydrazid; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 293.7
Mængde 10 mg
Formel vægt 293,0778 g/mol