Få mere at vide
Benperidol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457807
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457807 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457807 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0113.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benperidol
CAS 2062-84-2
Analyt- eller komponentnavne Benperidol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H24 F N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-[1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-[1-[3-(p-Fluorobenzoyl)propyl]-4-piperidyl]-2-benzimidazolinone, 1-(1-[4-(p-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl)-2-benzimidazolinone, 1-[1-[3-(p-Fluorobenzoyl)propyl]-4-piperidyl]-2-benzimidazolinone, Anquil, Benperidol, Benzoperidol, Benzperidol, CB 8089, Frenactil, Frenactyl, Glianimon, McN-JR 4584, NSC 170982, R 4584, R 4730
InChI formel InChI=1S/C22H24FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-10,18H,3,6,11-15H2,(H,24,28)
Løsningstype Neat
SMIL Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34
IUPAC navn 3-[1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 381.44
Mængde 10 mg
Formel vægt 381.1853 g/mol