Få mere at vide
Benperidol EP Impurity A, Mikromol™
Artikelnummer. 30463650
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30463650 4 x 25 mg
18071090 100 mg
18091610 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463650 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0113.0300254AMP
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benperidol EP Impurity A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 20662-53-7
Analyt- eller komponentnavne 1-(Piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H15 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benperidol Imp. A (EP), 1-(Piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Benperidol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O/c16-12-14-10-3-1-2-4-11(10)15(12)9-5-7-13-8-6-9/h1-4,9,13H,5-8H2,(H,14,16)
Løsningstype Neat
SMIL O=C1Nc2ccccc2N1C3CCNCC3
IUPAC navn 3-piperidin-4-yl-1H-benzimidazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 217.27
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 217.1215 g/mol