Få mere at vide
Benperidol EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivelse
Benperidol EP Impurity A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| CAS | 20662-53-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(Piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H15 N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benperidol Imp. A (EP), 1-(Piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Benperidol Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O/c16-12-14-10-3-1-2-4-11(10)15(12)9-5-7-13-8-6-9/h1-4,9,13H,5-8H2,(H,14,16) |
| SMIL | O=C1Nc2ccccc2N1C3CCNCC3 |
| IUPAC navn | 3-piperidin-4-yl-1H-benzimidazol-2-one |
| Vis mere |