missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benoxinate Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30331376
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331376 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331376 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1614001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oxybuprocaine Hydrochloride
CAS 5987-82-6
Molekylær formel C17 H28 N2 O3 . Cl H
Mængde 1 g
Synonym Benzoic acid, 4-amino-3-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-3-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI,9CI), 2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate hydrochloride, Benoxil, Benoxinate hydrochloride, Boxinate, Cebesine, Conjucaine, Conjuncain, Dorsacaine, Dorsacaine hydrochloride, Lacrimin, Novesin, Novesine, Oxybuprocaine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H28N2O3.ClH/c1-4-7-11-21-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)22-12-10-19(5-2)6-3;/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCCN(CC)CC
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 344.88
Formel vægt 344.1867
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.