missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benoxinate Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30331610
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331610 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331610 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB16140050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oxybuprocaine Hydrochloride
CAS 5987-82-6
Molekylær formel C17 H28 N2 O3 . Cl H
Mængde 50 mg
Synonym Benzoic acid, 4-amino-3-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-3-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI,9CI), 2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate hydrochloride, Benoxil, Benoxinate hydrochloride, Boxinate, Cebesine, Conjucaine, Conjuncain, Dorsacaine, Dorsacaine hydrochloride, Lacrimin, Novesin, Novesine, Oxybuprocaine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H28N2O3.ClH/c1-4-7-11-21-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)22-12-10-19(5-2)6-3;/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCCN(CC)CC
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 344.88
Formel vægt 344.1867
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.