Få mere at vide
Benoxaprofen, TRC
Artikelnummer. 30132844
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132844 250 mg
30008427 10 mg
30003311 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132844 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB165300250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51234-28-7
Molekylær formel C16 H12 Cl N O3
Molekylvægt (g/mol) 301.72
Synonym (RS)-Benoxaprofen, (±)-2-(4-Chlorophenyl)-α-methyl-5-benzoxazoleacetic acid, (±)-Benoxaprofen, 2-(4-Chlorophenyl)-α-methyl-5-benzoxazoleacetic acid, 2-[2-(4-Chlorophenyl)benzoxazol-5-yl]-propanoic acid, 299582Q1, Benoxaprofen, Compound 90459, Coxigon, LRCL 3794, Lilly 90459, NSC 299582, Opren, Oraflex, Uniprofen, dl-Benoxaprofen, 5-Benzoxazoleacetic acid, 2-(4-chlorophenyl)-α-methyl-
IUPAC navn 2-[2-(4-chlorophenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]propansyre
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(Cl)cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benoxaprofen
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H12ClNO3/c1-9(16(19)20)11-4-7-14-13(8-11)18-15(21-14)10-2-5-12(17)6-3-10/h2-9H,1H3,(H,19,20)
Formel vægt 301.0506