Få mere at vide
Benoxaprofen, LoGiCal
Artikelnummer. 30463244
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30463244 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463244 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1828.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benoxaprofen
CAS 51234-28-7
Analyt- eller komponentnavne Benoxaprofen
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H12 Cl N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (RS)-Benoxaprofen, 2-[2-(4-Chlorophenyl)benzoxazol-5-yl]-propanoic acid, 299582Q1, Benoxaprofen, Compound 90459, Coxigon, LRCL 3794, Lilly 90459, NSC 299582, Opren, Oraflex, Uniprofen, dl-Benoxaprofen, (+/-)-2-(4-Chlorophenyl)-alpha-methyl-5-benzoxazoleacetic acid, (+/-)-Benoxaprofen, 2-(4-Chlorophenyl)-alpha-methyl-5-benzoxazoleacetic acid, 5-Benzoxazoleacetic acid, 2-(4-chlorophenyl)-alpha-methyl-
InChI formel InChI=1S/C16H12ClNO3/c1-9(16(19)20)11-4-7-14-13(8-11)18-15(21-14)10-2-5-12(17)6-3-10/h2-9H,1H3,(H,19,20)
Løsningstype Fedt
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn 2-[2-(4-chlorophenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]propansyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 301.72
Mængde 5 mg
Formel vægt 301,0506 g/mol