Få mere at vide
Benoxaprofen Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30050272
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050272 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050272 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1828.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benoxaprofen Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benoxaprofen Ethyl Ester
CAS 51234-41-4
Analyt- eller komponentnavne Benoxaprofen Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H16 Cl N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(4-Chlorophenyl)-alpha-methyl-5-benzoxazoleacetic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C18H16ClNO3/c1-3-22-18(21)11(2)13-6-9-16-15(10-13)20-17(23-16)12-4-7-14(19)8-5-12/h4-11H,3H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(C)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn ethyl 2-[2-(4-chlorophenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 329.78
Mængde 25 mg
Formel vægt 329.0819 g/mol