Få mere at vide
Benoxaprofen Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Benoxaprofen Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benoxaprofen Ethyl Ester |
| CAS | 51234-41-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Benoxaprofen Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H16 Cl N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(4-Chlorophenyl)-alpha-methyl-5-benzoxazoleacetic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16ClNO3/c1-3-22-18(21)11(2)13-6-9-16-15(10-13)20-17(23-16)12-4-7-14(19)8-5-12/h4-11H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | ethyl 2-[2-(4-chlorophenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]propanoate |
| Vis mere |