Få mere at vide
Benorylate, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16697052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16697052 5 g 5g
16607062 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16697052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 465960050
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5003-48-5
Molekylær formel C17H15NO5
Molekylvægt (g/mol) 313.31
MDL nummer MFCD00864257
InChI nøgle FEJKLNWAOXSSNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Benorilate
IUPAC navn 4-acetamidophenyl-2-(acetyloxy)benzoat
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2OC(C)=O)C=C1
Specifications
Alpha vektor BENORYLATE 001
Kemisk navn eller materiale Benorylate
Smeltepunkt 177 °C til 182 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring ≤0.5 %
Infrarødt spektrum Konformer
Emballage glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 313.31
Fysisk form Krystallinsk pulver