Få mere at vide
Benorilate, Mikromol™
Artikelnummer. 17990586
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17990586 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17990586 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0399.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Benorilate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benorilate
CAS 5003-48-5
Analyt- eller komponentnavne Benorilate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H15 N O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Salicylic acid acetate, ester with 4'-hydroxyacetanilide (7CI,8CI), Acetanilide, 4'-hydroxy-, salicylate (ester) acetate (ester) (8CI), 4-Acetamidophenyl 2-acetoxybenzoate, 4-Acetaminophenyl 2-acetoxybenzoate, Acetylsalicylic acid paracetamol ester, Aspirin acetaminophen ester, Benoral, Benorilate, Benortan, Benorylate, Fenasprate, Quinexin, Salipran, TO 125, Win 11450, p-Acetamidophenyl acetylsalicylate, p-N-Acetylaminophenyl acetylsalicylate, Benzoic acid, 2-(acetyloxy)-, 4-(acetylamino)phenyl ester
InChI formel InChI=1S/C17H15NO5/c1-11(19)18-13-7-9-14(10-8-13)23-17(21)15-5-3-4-6-16(15)22-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,18,19)
SMIL CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)c2ccccc2OC(=O)C)cc1
IUPAC navn (4-acetamidophenyl) 2-acetyloxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 313.3
Mængde 100 mg
Formel vægt 313,095 g/mol