Få mere at vide
Benorilat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309308
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309308 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309308 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10490500AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benorilate
CAS 5003-48-5
Analyt- eller komponentnavne Benorilate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H15 N O5
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Salicylic acid acetate, ester with 4'-hydroxyacetanilide (7CI,8CI), Acetanilide, 4'-hydroxy-, salicylate (ester) acetate (ester) (8CI), 4-Acetamidophenyl 2-acetoxybenzoate, 4-Acetaminophenyl 2-acetoxybenzoate, Acetylsalicylic acid paracetamol ester, Aspirin acetaminophen ester, Benoral, Benorilate, Benortan, Benorylate, Fenasprate, Quinexin, Salipran, TO 125, Win 11450, p-Acetamidophenyl acetylsalicylate, p-N-Acetylaminophenyl acetylsalicylate, Benzoic acid, 2-(acetyloxy)-, 4-(acetylamino)phenyl ester
InChI formel InChI=1S/C17H15NO5/c1-11(19)18-13-7-9-14(10-8-13)23-17(21)15-5-3-4-6-16(15)22-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,18,19)
SMIL CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)c2ccccc2OC(=O)C)cc1
IUPAC navn (4-acetamidophenyl) 2-acetyloxybenzoat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 313.3
Mængde 1 ml
Formel vægt 313,095 g/mol